4-Iodopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0673-25G I0673-5G
TCIAI0673-25GEA 280 EUR InStock
TCIAI0673-25G TCIAI0673-5G
4-Iodopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Iodopyridine
Formule: C₅H₄IN
Point de fusion: 108°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02093937
Numéro CAS: 15854-87-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b86239555fb2343536ffbc847a34de36c2d6957&vid=9b86239555fb2343536ffbc847a34de36c2d6957&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité