Acide 4-formylbenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T0011-25G T0011-500G T0011-100G
TCIAT0011-25GEA 0 EUR InStock
TCIAT0011-25G TCIAT0011-500G TCIAT0011-100G
Acide 4-formylbenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-formylbenzoïque
Formule: C₈H₆O₃
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 256°C
Numéro MDL: MFCD00006951
Numéro CAS: 619-66-9
EINECS: 210-607-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4afaee977ee451a2cc2afe7e876286ee53a5e7a&vid=f4afaee977ee451a2cc2afe7e876286ee53a5e7a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité