p-Toluate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0297-25G T0297-500G
TCIAT0297-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAT0297-25G TCIAT0297-500G
p-Toluate de méthyle ≥98.0% (par GC)
p-Toluate de méthyle
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: ~ 217 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 33…34 °C
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 89 °C
Numéro MDL: MFCD00008441
Numéro CAS: 99-75-2
EINECS: 202-784-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f6bac75cef36f8d38953396dda54760aac0fe28&vid=3f6bac75cef36f8d38953396dda54760aac0fe28&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité