4-Méthylthiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0894-25G M0894-5G M0894-100G
TCIAM0894-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAM0894-25G TCIAM0894-5G TCIAM0894-100G
4-Méthylthiazole ≥98.0% (par GC)
4-Méthylthiazole
Formule: C₄H₅NS
MW: 99,16 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Densité: 1,1187 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 32°C
Numéro MDL: MFCD00005340
Numéro CAS: 693-95-8
EINECS: 211-764-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5371d1a0e792eceeed0ff1eda4fc6e37bd5d02b0&vid=5371d1a0e792eceeed0ff1eda4fc6e37bd5d02b0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité