Acide 4-nitrophtalique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
N0244-25G N0244-500G
TCIAN0244-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAN0244-25G TCIAN0244-500G
Acide 4-nitrophtalique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-nitrophtalique
Formule: C₈H₅NO₆
Point de fusion: 162…165 °C
Numéro MDL: MFCD00007252
Numéro CAS: 610-27-5
EINECS: 210-215-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72601282d46f4590dc99d0c14c098eb0286cf484&vid=72601282d46f4590dc99d0c14c098eb0286cf484&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité