4-Nitrophtalimide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Nitroisoindoline-1,3-dione
N0247-25G N0247-500G
TCIAN0247-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAN0247-25G TCIAN0247-500G
4-Nitrophtalimide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Nitrophtalimide
Formule: C₈H₄N₂O₄
MW: 192,13 g/mol
Point de fusion: 215 °C
Numéro MDL: MFCD00005884
Numéro CAS: 89-40-7
EINECS: 201-905-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49622268bc21b10fb7ab9f28816d3790914488ad&vid=49622268bc21b10fb7ab9f28816d3790914488ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 203.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité