Acide 4-oxovalérique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Oxovaleric acid, 4-Ketovaleric acid, 4-Oxopentanoic acid
L0042-25G L0042-500G
TCIAL0042-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAL0042-25G TCIAL0042-500G
Acide 4-oxovalérique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-oxovalérique
Formule: C₅H₈O₃
MW: 116,12 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 26…29 °C
Densité: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 138 °C
Numéro MDL: MFCD00002796
Numéro CAS: 123-76-2
EINECS: 204-649-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,05472
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité