4-Oxovalérate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAL0044-500GEA 226 EUR InStock
TCIAL0044-500G TCIAL0044-25G TCIAL0044-100G
4-Oxovalérate de méthyle ≥99.0% (par GC)
4-Oxovalérate de méthyle
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Point d'ébullition: 196°C
Point de fusion: –24 °C
Point d'éclair: 72°C
Numéro MDL: MFCD00017499
Numéro CAS: 624-45-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/48/28973048.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité