Acide 3-benzoylpropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Oxo-4-phenylbutanoic acid, 3-Benzoylpropionicacid
B0868-25G B0868-500G B0868-100G
TCIAB0868-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAB0868-25G TCIAB0868-500G TCIAB0868-100G
Acide 3-benzoylpropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-benzoylpropionique
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Point d'ébullition: 325 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 114…117 °C
Numéro MDL: MFCD00002792
Numéro CAS: 2051-95-8
EINECS: 218-135-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88c5c267568982dda021d0434ca70454345adfdd&vid=88c5c267568982dda021d0434ca70454345adfdd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité