4-Propylcyclohexanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1849-25G P1849-5G
TCIAP1849-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAP1849-25G TCIAP1849-5G
4-Propylcyclohexanone ≥98.0% (par GC)
4-Propylcyclohexanone
Formule: C₉H₁₆O
Point d'ébullition: 98°C
Densité: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 86°C
Numéro MDL: MFCD00058690
Numéro CAS: 40649-36-3
EINECS: 406-810-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93c0467297c74cc829dbc72bd69aa1868b9c6dce&vid=93c0467297c74cc829dbc72bd69aa1868b9c6dce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité