5-(2-Bromophényl)tétrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-(2-Bromophenyl)tetrazole
B2577-25G B2577-5G
TCIAB2577-25GEA 138 EUR InStock
TCIAB2577-25G TCIAB2577-5G
5-(2-Bromophényl)tétrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-(2-Bromophényl)tétrazole
Formule: C₇H₅BrN₄
MW: 225,05 g/mol
Point de fusion: 183…184 °C
Numéro MDL: MFCD00151799
Numéro CAS: 73096-42-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80bb7015d0217a54ef84e086e69848fd6e2196ab&vid=80bb7015d0217a54ef84e086e69848fd6e2196ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité