5-Aminouracile ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0898-25G A0898-5G
TCIAA0898-25GEA 274 EUR InStock
TCIAA0898-25G TCIAA0898-5G
5-Aminouracile ≥98.0% (par HPLC)
5-Aminouracil
Formule: C₄H₅N₃O₂
Point d'ébullition: 377 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 300 °C
Numéro MDL: MFCD00006025
Numéro CAS: 932-52-5
EINECS: 213-252-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3993215331730d5d06b457df3637101e23fdab&vid=db3993215331730d5d06b457df3637101e23fdab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité