5-Amino-2-méthylindole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1539-1G A1539-5G
TCIAA1539-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAA1539-1G TCIAA1539-5G
5-Amino-2-méthylindole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Amino-2-méthylindole
Formule: C₉H₁₀N₂
Point de fusion: 158…159 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093426
Numéro CAS: 7570-49-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edde7b1b7b01cc6c913ed95d3edfa62ab620f3cb&vid=edde7b1b7b01cc6c913ed95d3edfa62ab620f3cb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité