5-Amino-3-phénylisoxazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
A2437-1G A2437-5G
TCIAA2437-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAA2437-1G TCIAA2437-5G
5-Amino-3-phénylisoxazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
5-Amino-3-phenylisoxazole
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00464114
Numéro CAS: 4369-55-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab709fd3eb86e8d15f53cd07b257b7e9896cd170&vid=ab709fd3eb86e8d15f53cd07b257b7e9896cd170&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité