5-Amino-4,6-dichloropyrimidine ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
A1395-1G A1395-25G A1395-5G
TCIAA1395-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA1395-1G TCIAA1395-25G TCIAA1395-5G
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine ≥98.0% (sur base azote total)
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formule: C₄H₃Cl₂N₃
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 147 °C
Numéro MDL: MFCD00006108
Numéro CAS: 5413-85-4
EINECS: 226-503-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80aa14359e8853901910a77339d409764d04447a&vid=80aa14359e8853901910a77339d409764d04447a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité