5-Aminoindazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1H-Indazol-5-amine, Indazol-5-amine, 5-Amino-1H-indazole, 5-Aminoindazole, 1H-Indazol-5-ylamine, Indazol-5-ylamine
A0797-25G A0797-5G
TCIAA0797-25GEA 222 EUR InStock
TCIAA0797-25G TCIAA0797-5G
5-Aminoindazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Amino-1H-indazole
Formule: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 345 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 183 °C
Numéro MDL: MFCD00037975
Numéro CAS: 19335-11-6
EINECS: 242-971-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a35335b28ae078ca851ab1c6f8106a2751d2123&vid=8a35335b28ae078ca851ab1c6f8106a2751d2123&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 176.0 to 181.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité