5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B2823-25G B2823-5G
TCIAB2823-25GEA 223 EUR InStock
TCIAB2823-25G TCIAB2823-5G
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine ≥97.0% (par GC)
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Formule: C₄HBrCl₂N₂
Point d'ébullition: 288 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1,781 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00127818
Numéro CAS: 36082-50-5
ONU: 2923
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c391db09ff380877552ce52f6e7579b2980f840&vid=3c391db09ff380877552ce52f6e7579b2980f840&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité