5-Bromouracile ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Bromouracile
TCIAB0665-25GEA 119 EUR InStock
TCIAB0665-25G
5-Bromouracile ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Bromouracile
Formule: C₄H₃BrN₂O₂
MW: 190,98 g/mol
Point de fusion: 165 °C
Numéro MDL: MFCD00006017
Numéro CAS: 51-20-7
Merck Index: 13,01425
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/26/01/28932601.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité