Ácido 5-bromo-2-tenoico ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromothiophene-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
B2302-1G B2302-5G
TCIAB2302-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB2302-1G TCIAB2302-5G
Ácido 5-bromo-2-tenoico ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ácido 5-bromo-2-tenoico
Formule: C₅H₃BrO₂S
MW: 207,05 g/mol
Point de fusion: 142°C
Numéro MDL: MFCD00079725
Numéro CAS: 7311-63-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité