5-Chlorouracile ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
C0969-25G C0969-5G
TCIAC0969-25GEA 91.3 EUR InStock
TCIAC0969-25G TCIAC0969-5G
5-Chlorouracile ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Chlorouracile
Formule: C₄H₃ClN₂O₂
Point de fusion: > 300 °C
Numéro MDL: MFCD00006019
Numéro CAS: 1820-81-1
EINECS: 217-339-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=155ccdc5237004981be8455c6c17fd6105b1657c&vid=155ccdc5237004981be8455c6c17fd6105b1657c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in NH3aq. almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité