Acide 5-chloroindole-2-carboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C1868-25G C1868-5G
TCIAC1868-25GEA 280 EUR InStock
TCIAC1868-25G TCIAC1868-5G
Acide 5-chloroindole-2-carboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 5-chloroindole-2-carboxylique
Formule: C₉H₆ClNO₂
Point de fusion: 290°C
Numéro MDL: MFCD00005613
Numéro CAS: 10517-21-2
EINECS: 234-050-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f3bf3e42fb770f33fcf93c9b6c6640d89d8898c&vid=4f3bf3e42fb770f33fcf93c9b6c6640d89d8898c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité