Ácido 5-chloro-2-tenoico ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid, 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid
C1230-5G C1230-25G
TCIAC1230-5GEA 22 EUR InStock
TCIAC1230-5G TCIAC1230-25G
Ácido 5-chloro-2-tenoico ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Ácido 5-chloro-2-tenoico
Formule: C₅H₃ClO₂S
MW: 162,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041426
Numéro CAS: 24065-33-6
EINECS: 480-060-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75a5bd9eb9d9d49b62e32c3f0fbe07b060cd6406&vid=75a5bd9eb9d9d49b62e32c3f0fbe07b060cd6406&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité