Chlorure de 5-chlorovaléryle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Chlorovaleroyl chloride, 5-Chloropentanoyl chloride
H56237.22 H56237.18
H56237.22EA 436 EUR InStock
H56237.22 H56237.18
Chlorure de 5-chlorovaléryle ≥98%
Chlorure de 5-chlorovaléryle
Purity: 98% CAS No.: 1575-61-7 Molecular Formula: C5H8Cl2O Formula Weight: 155.02 Flash Point: 91°(196°F) Refractive Index: 1.464 Boiling Point: 38-39° Beilstein Reference: 1745182 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000758
Formule: C₅H₈Cl₂O
MW: 155,02 g/mol
Point d'ébullition: 38…39 °C
Densité: 1.2
Point d'éclair: 91 °C (196 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000758
Numéro CAS: 1575-61-7
EINECS: 216-403-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité