Chlorure de 5-chlorovaléryle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Chlorovaleroyl chloride, 5-Chloropentanoyl chloride
C1789-25G C1789-5G
TCIAC1789-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAC1789-25G TCIAC1789-5G
Chlorure de 5-chlorovaléryle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 5-chlorovaléryle
Formule: C₅H₈Cl₂O
MW: 155,02 g/mol
Point d'ébullition: 97 - 99 °C (1 -rr)
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00000758
Numéro CAS: 1575-61-7
EINECS: 216-403-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e5ce0237f41a86ab23cef4fef6baf7117f57b0b&vid=4e5ce0237f41a86ab23cef4fef6baf7117f57b0b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité