Acide fluorène-9-carboxylique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9H-Fluorene-9-carboxylic acid
F0022-25G F0022-5G
TCIAF0022-25GEA 140 EUR InStock
TCIAF0022-25G TCIAF0022-5G
Acide fluorène-9-carboxylique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide fluorène-9-carboxylique
Formule: C₁₄H₁₀O₂
MW: 210,23 g/mol
Point d'ébullition: 365 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 226…229 °C
Densité: 1,333 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001136
Numéro CAS: 1989-33-9
EINECS: 217-866-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8a7058c3fd9a9cd56d9ef9eada75aa73e8acc4c&vid=e8a7058c3fd9a9cd56d9ef9eada75aa73e8acc4c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 229.0 to 234.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité