Hex-5-ène-2-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Hex-5-en-2-one, Hex-1-en-5-one, 1-Hexen-5-one
H0125-25G H0125-5G
TCIAH0125-25GEA 93.5 EUR InStock
TCIAH0125-25G TCIAH0125-5G
Hex-5-ène-2-one ≥98.0% (par GC)
Hex-5-ène-2-one
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Point d'ébullition: 129°C
Densité: 0,843 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 23°C
Numéro MDL: MFCD00008793
Numéro CAS: 109-49-9
EINECS: 203-675-1
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=144b0c6f281dcc0d88ae167e6a3d9a56d7329f1a&vid=144b0c6f281dcc0d88ae167e6a3d9a56d7329f1a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité