Acide 5-hexénoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
H0875-25G H0875-5G
TCIAH0875-25GEA 505 EUR InStock
TCIAH0875-25G TCIAH0875-5G
Acide 5-hexénoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 5-hexénoïque
Formule: C₆H₁₀O₂
Point d'ébullition: 203°C
Point de fusion: –37 °C
Densité: 0,961 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00046558
Numéro CAS: 1577-22-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29443ea1ad51804153685c48606f9cdbaf4379a9&vid=29443ea1ad51804153685c48606f9cdbaf4379a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité