9-Hydroxyfluorene ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Fluorène-9-ol
TCIAF0229-250GEA 269 EUR InStock
TCIAF0229-250G TCIAF0229-25G
9-Hydroxyfluorene ≥99.0% (par GC)
9-Hydroxyfluorene
Formule: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Point de fusion: 152…157 °C
Numéro MDL: MFCD00001135
Numéro CAS: 1689-64-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/32/28968832.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 155.0 to 158.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité