Indole-5-carbaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAI0674-5GEA 119 EUR InStock
TCIAI0674-5G TCIAI0674-25G
Indole-5-carbaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Indole-5-carbaldéhyde
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093664
Numéro CAS: 1196-69-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/52/28972552.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité