2-Iodofluorene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Iodo-9H-fluorene
I0793-5G I0793-25G
TCIAI0793-5GEA 93.5 EUR InStock
TCIAI0793-5G TCIAI0793-25G
2-Iodofluorene ≥95.0% (par GC)
2-Iodofluorene
Formule: C₁₃H₉I
MW: 292,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019049
Numéro CAS: 2523-42-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6778080ad256bfabc19d125940fb833da7871452&vid=6778080ad256bfabc19d125940fb833da7871452&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité