5-Méthoxy-2-méthylindole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM0730-1GEA 127 EUR InStock
TCIAM0730-1G TCIAM0730-5G
5-Méthoxy-2-méthylindole ≥99.0% (par GC)
5-Méthoxy-2-méthylindole
Formule: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Point de fusion: 89 °C
Numéro MDL: MFCD00005620
Numéro CAS: 1076-74-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/05/28974205.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 86.0 to 89.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité