Acide 5-méthylisoxazole-4-carboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M1740-25G M1740-5G
TCIAM1740-25GEA 106 EUR InStock
TCIAM1740-25G TCIAM1740-5G
Acide 5-méthylisoxazole-4-carboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 5-méthylisoxazole-4-carboxylique
Formule: C₅H₅NO₃
MW: 127,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00955655
Numéro CAS: 42831-50-5
EINECS: 222-289-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ae4f67f8e5cc41dcd9dde7696c0718247eda5f9&vid=9ae4f67f8e5cc41dcd9dde7696c0718247eda5f9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité