5-Méthylphénazinium méthosulfate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H56718.06 H56718.14
H56718.06EA 197 EUR InStock
H56718.06 H56718.14
5-Méthylphénazinium méthosulfate ≥98%
5-Méthylphénazinium méthosulfate
Purity: 98+% CAS No.: 299-11-6 Molecular Formula: C13H11N2.CH3SO4 Formula Weight: 306.34 Storage Temperature: -30°C to -10°C
Formule: C₁₄H₁₄N₂O₄S
MW: 306,34 g/mol
Point de fusion: 198 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00011923
Numéro CAS: 299-11-6
EINECS: 206-072-1
Merck Index: 12,06185
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité