5-Méthylthiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2234-25G M2234-5G
TCIAM2234-25GEA 531 EUR InStock
TCIAM2234-25G TCIAM2234-5G
5-Méthylthiazole ≥98.0% (par GC)
5-Méthylthiazole
Formule: C₄H₅NS
Point d'ébullition: 142°C
Point de fusion: –40.4 °C
Densité: 1,127 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 42°C
Numéro MDL: MFCD00005335
Numéro CAS: 3581-89-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67c1f2a8bfaa79744fb7913a3f80b55dd86136cd&vid=67c1f2a8bfaa79744fb7913a3f80b55dd86136cd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité