Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Nitroindazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 5-NINA5-Nitro-1H-indazole

TCIAN0398-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAN0398-25G
5-Nitroindazole ≥98.0% (par GC)
5-Nitroindazole


Formule: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Point de fusion: 210…212 °C
Numéro MDL: MFCD00005693
Numéro CAS: 5401-94-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/84/28989484.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 213.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité