5-Phényltétrazole ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1109-25G P1109-500G P1109-100G
TCIAP1109-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAP1109-25G TCIAP1109-500G TCIAP1109-100G
5-Phényltétrazole ≥99.0% (par HPLC)
5-Phényltétrazole
Formule: C₇H₆N₄
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 222 °C
Numéro MDL: MFCD00022388
Numéro CAS: 18039-42-4
EINECS: 241-950-8
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b38b17015655196f3c5d7b66352589650b7aedbb&vid=cce50eebd1f9e9e263c066b41fcc94d7d4afd9ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité