6-Chloro-1-hexyne ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC1493-25MLEA 267 EUR InStock
TCIAC1493-25ML TCIAC1493-5ML
6-Chloro-1-hexyne ≥97.0% (par GC)
6-Chloro-1-hexyne
Formule: C₆H₉Cl
MW: 116,59 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Point d'éclair: 34°C
Numéro MDL: MFCD00013697
Numéro CAS: 10297-06-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/12/28938712.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité