Indole-6-carbaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0743-1G I0743-5G
TCIAI0743-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAI0743-1G TCIAI0743-5G
Indole-6-carbaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Indole-6-carbaldéhyde
Formule: C₉H₇NO
Numéro MDL: MFCD02179596
Numéro CAS: 1196-70-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef03959955b74768c633b35143e88aa5e42fbbdc&vid=ef03959955b74768c633b35143e88aa5e42fbbdc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité