6-Nitroindazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Nitroindazole, 6-Nitro-1H-indazole, 6-NINA
N0399-25G N0399-250G
TCIAN0399-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAN0399-25G TCIAN0399-250G
6-Nitroindazole ≥98.0% (par GC)
6-Nitroindazole
Formule: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Point de fusion: 181 °C
Numéro MDL: MFCD00005695
Numéro CAS: 7597-18-4
EINECS: 231-500-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac478aeac5eb4df4b6fea979e4165966487caad9&vid=ac478aeac5eb4df4b6fea979e4165966487caad9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité