7-Nitroindazole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0827-1G N0827-5G
TCIAN0827-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAN0827-1G TCIAN0827-5G
7-Nitroindazole ≥97.0% (par GC)
7-Nitroindazole
Formule: C₇H₅N₃O₂
Point de fusion: 190 °C
Densité: 1,56 g/cm³ (293 °C)
Numéro MDL: MFCD00022789
Numéro CAS: 2942-42-9
EINECS: 220-934-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d186197eaafa47f2d64f48c23b9038d68ee89a0a&vid=d186197eaafa47f2d64f48c23b9038d68ee89a0a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité