9-Anthraceneméthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9-Anthrylmethanol, Anthracene-9-methanol
H0670-25G H0670-250G
TCIAH0670-25GEA 104 EUR InStock
TCIAH0670-25G TCIAH0670-250G
9-Anthraceneméthanol ≥98.0% (par GC)
9-Anthracenemethanol
Formule: C₁₅H₁₂O
MW: 208,26 g/mol
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 162…164 °C
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001264
Numéro CAS: 1468-95-7
EINECS: 215-998-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f739f8a4448ddee91d70e068e0615db2b71ee61&vid=4f739f8a4448ddee91d70e068e0615db2b71ee61&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 167.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité