Benzofuranne ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0060-25G B0060-5G
TCIAB0060-25GEA 104 EUR InStock
TCIAB0060-25G TCIAB0060-5G
Benzofuranne ≥99.0% (par GC)
Benzofuranne
Formule: C₈H₆O
Point d'ébullition: 173 °C (1013 hPa)
Point de fusion: < –18 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 56°C
Numéro MDL: MFCD00005847
Numéro CAS: 271-89-6
EINECS: 205-982-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01088
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe065720b7199f97e94f6e7d81893acac3b5e5b7&vid=fe065720b7199f97e94f6e7d81893acac3b5e5b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité