Benzothiazole ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Benzo[d]thiazole
B0092-25ML B0092-500ML B0092-100ML
TCIAB0092-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0092-25ML TCIAB0092-500ML TCIAB0092-100ML
Benzothiazole ≥96.0% (par GC)
Benzothiazole
Formule: C₇H₅NS
MW: 135,19 g/mol
Point d'ébullition: 231°C
Densité: 1,246 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00005775
Numéro CAS: 95-16-9
EINECS: 202-396-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01107
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac384398827cfa1e792561d2ef78d4789cda7147&vid=ac384398827cfa1e792561d2ef78d4789cda7147&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité