Bromoacétate de tert-butyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bromoacetic tert-butyl ester
B1473-25G B1473-250G
TCIAB1473-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAB1473-25G TCIAB1473-250G
Bromoacétate de tert-butyle ≥98.0% (par GC)
Bromoacétate de tert-butyle
Formule: BrCH₂COOC(CH₃)₂
MW: 195,06 g/mol
Point d'ébullition: 76°C
Densité: 1,338 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 49°C
Numéro MDL: MFCD00000188
Numéro CAS: 5292-43-3
EINECS: 226-133-6
ONU: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f4d7c239c54edfaeb33138007fbb73ab7f1ebec&vid=1f4d7c239c54edfaeb33138007fbb73ab7f1ebec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité