Bromoacétate de benzyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzyl 2-bromoacetate, Bromoacetic benzyl ester
B1674-25G B1674-500G
TCIAB1674-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAB1674-25G TCIAB1674-500G
Bromoacétate de benzyle ≥96.0% (par GC)
Bromoacétate de benzyle
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Densité: 1,446 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000190
Numéro CAS: 5437-45-6
EINECS: 226-611-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=906686bcc36586a91e64fc52c466dfa698b7a397&vid=906686bcc36586a91e64fc52c466dfa698b7a397&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité