Bromoacétate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bromoacetic methyl ester
B0533-25G B0533-500G B0533-100G
TCIAB0533-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0533-25G TCIAB0533-500G TCIAB0533-100G
Bromoacétate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Bromoacétate de méthyle
Formule: BrCH₂COOCH₃
MW: 152,98 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Point de fusion: –50 °C
Densité: 1,635 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 63°C
Numéro MDL: MFCD00000189
Numéro CAS: 96-32-2
EINECS: 202-499-2
ONU: 2643
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdf234cb7f0f8036e5b29c7a0eb8f33a1b674b6e&vid=bdf234cb7f0f8036e5b29c7a0eb8f33a1b674b6e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité