Chloroacétate d'isopropyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0948-25ML C0948-500ML
TCIAC0948-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0948-25ML TCIAC0948-500ML
Chloroacétate d'isopropyle ≥98.0% (par GC)
Chloroacétate d'isopropyle
Formule: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Point de fusion: –112 °C
Densité: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 45°C
Numéro MDL: MFCD00040410
Numéro CAS: 105-48-6
EINECS: 203-301-7
ONU: 2947
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29b4c4db5a14484f5216f30a7fcd433001ec8cec&vid=29b4c4db5a14484f5216f30a7fcd433001ec8cec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité