Chloroformiate de phényle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C0649-25ML C0649-500ML C0649-100ML
TCIAC0649-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0649-25ML TCIAC0649-500ML TCIAC0649-100ML
Chloroformiate de phényle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chloroformiate de phényle
Formule: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Point d'ébullition: 187°C
Point de fusion: –28 °C
Densité: 1,248 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 78°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000637
Numéro CAS: 1885-14-9
EINECS: 217-547-8
ONU: 2746
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01a650cb736687f9dd53916fea56d76ab98e44f1&vid=01a650cb736687f9dd53916fea56d76ab98e44f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité