N-Benzylmaleimide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Benzyl-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-Benzylpyrrole-2,5-dione
B1805-25G B1805-5G
TCIAB1805-25GEA 135 EUR InStock
TCIAB1805-25G TCIAB1805-5G
N-Benzylmaleimide ≥98.0% (par HPLC)
N-Benzylmaleimide
Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,2 g/mol
Point d'ébullition: 177°C
Point de fusion: 70…72 °C
Densité: 1,296 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00014540
Numéro CAS: 1631-26-1
EINECS: 216-631-1
ONU: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb489c1c8e7ec8eec4be824a3bb97ce396a17c55&vid=cb489c1c8e7ec8eec4be824a3bb97ce396a17c55&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité