Acide cis-cyclohexanedicarboxylique-1,2 ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: cis-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
C0458-25G C0458-500G
TCIAC0458-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0458-25G TCIAC0458-500G
Acide cis-cyclohexanedicarboxylique-1,2 ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide cis-cyclohexanedicarboxylique-1,2
Formule: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 188…192 °C
Numéro MDL: MFCD00064949
Numéro CAS: 610-09-3
EINECS: 445-870-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26ca43447b77710d63a6cc64bcac1c6e8eb57be4&vid=26ca43447b77710d63a6cc64bcac1c6e8eb57be4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point (Decomposition) 187.0 to 198.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité